Få mere at vide
1,3,5-Trichloro-2-methylbenzene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,3,5-Trichloro-2-methylbenzene |
| Mængde | 50 mg |
| Renhedsgrad noter | GC |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5Cl3/c1-4-6(9)2-5(8)3-7(4)10/h2-3H,1H3 |
| Formel vægt | 193.946 |
| Procent renhed | >95% |