Få mere at vide
1,3,5-Tribromobenzen, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,3,5-Tribromobenzene |
| CAS | 626-39-1 |
| Molekylær formel | C6 H3 Br3 |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | 1,3,5-Tribromobenzene, NSC 62439 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H3Br3/c7-4-1-5(8)3-6(9)2-4/h1-3H |
| SMIL | Brc1cc(Br)cc(Br)c1 |
| IUPAC navn | 1,3,5-tribrombenzen |
| Molekylvægt (g/mol) | 314.8 |
| Formel vægt | 311.7785 |