Få mere at vide
1,3,5-Tribromobenzen, TRC
Artikelnummer. 30449583
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
30449583 100 g
1 options
Artikelnummer. 30449583 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT771855100G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,3,5-Tribromobenzene
CAS 626-39-1
Molekylær formel C6 H3 Br3
Mængde 100 g
Synonym 1,3,5-Tribromobenzene, NSC 62439
InChI formel InChI=1S/C6H3Br3/c7-4-1-5(8)3-6(9)2-4/h1-3H
SMIL Brc1cc(Br)cc(Br)c1
IUPAC navn 1,3,5-tribrombenzen
Molekylvægt (g/mol) 314.8
Formel vægt 311.7785