Få mere at vide
1,3,5-Tribromobenzen, Mikromol™
Artikelnummer. 30050064
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30050064 25 mg
17912426 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30050064 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0066.100025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
1,3,5-Tribromobenzen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,3,5-Tribromobenzene
CAS 626-39-1
Analyt- eller komponentnavne 1,3,5-Tribromobenzene
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C6 H3 Br3
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 1,3,5-Tribromobenzene, NSC 62439
InChI formel InChI=1S/C6H3Br3/c7-4-1-5(8)3-6(9)2-4/h1-3H
SMIL Brc1cc(Br)cc(Br)c1
IUPAC navn 1,3,5-tribrombenzen
Molekylvægt (g/mol) 314.8
Mængde 25 mg
Formel vægt 311,7785 g/mol