Få mere at vide
1,3,5-Tribromo-2,4,6-Trimethylbenzene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,3,5-Tribromo-2,4,6-Trimethylbenzene |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H9Br3/c1-4-7(10)5(2)9(12)6(3)8(4)11/h1-3H3 |
| Formel vægt | 353.8254 |