missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1,3,5-Tribromo-2-(2-propen-1-yloxy)-benzene, TRC

Artikelnummer. 17921555
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17921555 1 g
17943655 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17921555 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT7719001G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 3278-89-5
Molekylær formel C9 H7 Br3 O
Molekylvægt (g/mol) 370.863
Synonym 2,4,6-Tribromophenyl allyl ether, Benzene, 1,3,5-tribromo-2-(2-propenyloxy)- (9CI), Ether, allyl 2,4,6-tribromophenyl (7CI,8CI), 1,3,5-Tribromo-2-(2-propen-1-yloxy)benzene, 1,3,5-Tribromo-2-prop-2-enoxybenzene, 2,4,6-Tribromophenyl allyl ether, 2-Allyloxy-1,3,5-tribromobenzene, Allyl 2,4,6-tribromophenyl ether, NSC 35767, Pyroguard FR 100, TBPAE
IUPAC navn 1,3,5-tribromo-2-prop-2-enoxybenzene
SMIL Brc1cc(Br)c(OCC=C)c(Br)c1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1,3,5-Tribromo-2-(2-propen-1-yloxy)-benzene
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C9H7Br3O/c1-2-3-13-9-7(11)4-6(10)5-8(9)12/h2,4-5H,1,3H2
Formel vægt 367.8047
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.