Få mere at vide
1,3,5-Tribenzylhexahydro-1,3,5-triazin, 98+%
Artikelnummer. 11445750
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11445750 25 g 25g
11435750 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11445750 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H25964.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
CAS: 2547-66-2 | C24H27N3 | 357,50 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2547-66-2
Molekylær formel C24H27N3
Molekylvægt (g/mol) 357.50
MDL nummer MFCD00014599
InChI nøgle VWVZIRPJPFJGFE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3,5-tribenzylhexahydro-1,3,5-triazine, 1,3,5-tribenzylhexahydro-s-triazine, 1,3,5-triazine, hexahydro-1,3,5-tris phenylmethyl, 1,3,5-trisbenzyl-1,3,5-triazaperhydroine, acmc-1cmek, 1,3,5-tribenzyl-1,3,5 triazinane, 1,3,5-triazine,hexahydro-1,3,5-tris phenylmethyl
PubChem CID 75685
IUPAC navn 1,3,5-tribenzyl-1,3,5-triazinan
SMIL C(N1CN(CC2=CC=CC=C2)CN(CC2=CC=CC=C2)C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,3,5-Tribenzylhexahydro-1,3,5-triazine
Smeltepunkt 50 °C til 51 °C
Kogepunkt 100 °C (0,005 mmHg)
Flammepunkt 113 °C (235 °F)
Mængde 25 g
Formel vægt 357.49
Procent renhed ≥98%