Få mere at vide
1,3,5-triazin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11303836
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11303836 1 g 1g
11313836 5 g 5g
11323836 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 11303836 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L16911.03
Request Bulk or Custom Format
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
CAS: 290-87-9 | C3H3N3 | 81.08 g/mol
1,3,5-Triazin er en nyttig erstatning for HCN i Gattermann-reaktionen til syntese af aromatiske aldehyder. Det reagerer med nukleofiler, f.eks. aminer, som bruges i quinazolinsyntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1,3,5-Triazin er en nyttig erstatning for HCN i Gattermann-reaktionen til syntese af aromatiske aldehyder. Det reagerer med nukleofiler, f.eks. aminer, som bruges i quinazolinsyntese.
Opløselighed Opløseligt i ethanol (
50 mg/ml) og methanol (100 mg/ml).
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Det er hygroskopisk i naturen. Opbevares under tør inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 290-87-9
Molekylær formel C3H3N3
Molekylvægt (g/mol) 81.08
MDL nummer MFCD00006044
InChI nøgle JIHQDMXYYFUGFV-UHFFFAOYSA-N
Synonym s-triazine, sym-triazine, cyanidine, vedita 250, unii-8b5f4cm81e, vedita, 1,5-triazine, hydrogen cyanide trimer, acmc-209h6t
PubChem CID 9262
ChEBI CHEBI:30259
IUPAC navn 1,3,5-triazin
SMIL C1=NC=NC=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,3,5-Triazine
Smeltepunkt 77°C to 83°C (decomposition)
Tæthed 1.38
Kogepunkt 114°C
Mængde 1 g
Beilstein 104790
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in ethanol (50mg/ml),and methanol (100mg/ml).
Formel vægt 81.08
Procent renhed 97%