Få mere at vide
1,3,5-Triazine-2,4,6-trithiol trisodium salt, approx. 15% solution in water
Artikelnummer. 10714755 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
250 mL
1 L
2.5 L
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
250ml
Artikelnummer. 10714755
Brand: Thermo Scientific 426540025
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 17766-26-6 | C3N3Na3S3 | 243.22 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 17766-26-6
Molekylær formel C3N3Na3S3
Molekylvægt (g/mol) 243.22
InChI nøgle YQHCWFVOBRIHOM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3,5-triazine-2,4,6 1h,3h,5h-trithione, trisodium salt, 1,3,5-triazine-2,4,6-trithiol trisodium salt, trithiocyanuric acid trisodium
PubChem CID 66735895
IUPAC navn sodium;1,3,5-triazinane-2,4,6-trithione
SMIL C1(=S)NC(=S)NC(=S)N1.[Na].[Na].[Na]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,3,5-Triazine-2,4,6-trithiol trisodium salt
Smeltepunkt -3°C
Farve Colorless to Yellow
Tæthed 1.1200g/mL
Kogepunkt 101°C
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Glass bottle
Mængde 2.5 L
Specifik vægtfylde 1.12
Opløselighedsinformation Solubility in water: miscible
Viskositet 1.6 mPa.s (20°C)
Formel vægt 243.22
Fysisk form Liquid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,3,5-Triazine-2,4,6-trithiol trisodium salt, approx. 15% solution in water
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.