Få mere at vide
1,3,5-Triaza-7-fosfaadamantan, 97+%
Artikelnummer. 15462829
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15462829 5 g 5g
15452829 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15462829 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H66785.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
CAS: 53597-69-6 | C6H12N3P | 157,157 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 53597-69-6
Molekylær formel C6H12N3P
Molekylvægt (g/mol) 157.157
MDL nummer MFCD00154905
InChI nøgle FXXRPTKTLVHPAR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3,5-triaza-7-phosphaadamantane, 1,3,5-triaza-7-phosphatricyclo 3.3.1.13,7 decane, 1,3,5-triaza-7-phosphaadamantane,min, acmc-20ap5q, 1,5-triaza-9-phospha-adamantane, 1,5-triaza-7-phosphatricyclo 3.3.1.13,7 decane, 1,3,5-triaza-7-phosphatricyclo 3.3.1.13.7 decane, 1,3,5-triaza-7-phosphatricyclo 3.3.1.1 3,7 decane
PubChem CID 143061
SMIL C1N2CN3CN1CP(C2)C3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,3,5-Triaza-7-phosphaadamantane
Smeltepunkt 244 °C til 250 °C
Farve Hvid
Mængde 5 g
Følsomhed Hygroskopisk
Formel vægt 157.15
Procent renhed ≥97%
Fysisk form Fast stof