Få mere at vide
1,3,5-Triaza-7-fosfaadamantan, 97+%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,3,5-Triaza-7-phosphaadamantane |
| Smeltepunkt | 244 °C til 250 °C |
| Farve | Hvid |
| Mængde | 1 g |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Formel vægt | 157.15 |
| Procent renhed | ≥97% |
| Fysisk form | Fast stof |