Få mere at vide
1,3,5-Triallyl-1,3,5-triazinane-2,4,6-trion, TRC
Artikelnummer. 30450690
Skift visning
Mængde:
250 mg
500 mg
2.5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30450690 250 mg
30451539 2.5 g
30456048 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30450690 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT767153250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1025-15-6
Molekylær formel C12 H15 N3 O3
Molekylvægt (g/mol) 249.2658
Synonym 1,3,5-Triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione, 1,3,5-tri-2-propen-1-yl-, 1,3,5-Triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione, 1,3,5-tri-2-propenyl- (9CI), s-Triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione, 1,3,5-triallyl- (8CI), s-Triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione, triallyl- (6CI,7CI), 1,3,5-Tri-2-propen-1-yl-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione, 1,3,5-Tri-2-propenyl-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione, 1,3,5-Triallyl-1,3,5-triazin-2,4,6-trione, 1,3,5-Triallyl-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione, 1,3,5-Triallylisocyanurate, 1,3,5-Triallylisocyanuric acid, 1,3,5-Tris(2-propenyl) isocyanurate, 1,3,5-Tris-2'-propenylisocyanuric acid, Betalink IC/W 65PA6, CVD 50106, DLC-A, Daik 7, Diak 7, Drimix TAIC, Drimix TAIC 75, HBSQ 2011, Isocyanuric acid triallyl ester, Kettlitz TAIC, Luvomaxx TAIC-DL 70, Luvomaxx TAIC-DL 70C, M 6, M 6 (isocyanurate), M 60, M 60 (isocyanurate), NSC 11692, Nor-TAIC KS, PL 301, PL 301-50D, Perkalink 301, Perkalink 301-50, Perkalink 301-501, Perkalink 301-50D, Perkalink 301-70DPD, Rhenofit TAIC/S, SR 533, SR 533R, Synpro PLC 4185, T 123406, TAIC, TAIC 100, TAIC 60, TAIC 70, TAIC DLC-A, TAIC WH, TAIC-B, TAIC-M 6, TAIC-M 60, TAIC-S, TAIC-WH 60, Taic-S 70, Taicros, Triallyl isocyanurate, Triallyl-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione, Triallyl-1,3,5-triazine-2,4,6-trione, Triallylisocyanuric acid, Trilink 7, WH 60
IUPAC navn 1,3,5-tris(prop-2-enyl)-1,3,5-triazinane-2,4,6-trion
SMIL C=CCN1C(=O)N(CC=C)C(=O)N(CC=C)C1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Triallyl isocyanurate
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C12H15N3O3/c1-4-7-13-10(16)14(8-5-2)12(18)15(9-6-3)11(13)17/h4-6H,1-3,7-9H2
Formel vægt 249.1113