Få mere at vide
1,3,5-Tri-O-benzoyl-alpha-D-ribofuranose, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15435798
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15435798 5 g 5g
15425798 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15435798 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H59464.06
Request Bulk or Custom Format
Det anvendes som udgangsmateriale for nukleosider og er et mellemliggende gran-cloforabin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det anvendes som udgangsmateriale for nukleosider og er et mellemliggende gran-cloforabin
.
Opløselighed Uopløseligt i vand, let
opløseligt i chloroform.
Bemærkninger
Opbevares ved stuetemperatur. Holdes væk fra oxidationsmidler og varme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 22224-41-5
Molekylær formel C26H22O8
Molekylvægt (g/mol) 462.454
MDL nummer MFCD00080818
InChI nøgle HUHVPBKTTFVAQF-GCUWJAMBSA-N
Synonym α-D-Ribofuranose 1,3,5-tribenzoate
PubChem CID 68022796
IUPAC navn [(2R,5R)-3,5-dibenzoyloxy-4-hydroxyoxolan-2-yl]methylbenzoat
SMIL C1=CC=C(C=C1)C(=O)OCC2C(C(C(O2)OC(=O)C3=CC=CC=C3)O)OC(=O)C4=CC=CC=C4
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,3,5-Tri-O-benzoyl-alpha-D-ribofuranose
Smeltepunkt 125°C to 129°C
Farve Brun
Mængde 5 g
Beilstein 98446
Opløselighedsinformation Insoluble in water,easily soluble in chloroform.
Formel vægt 462.45
Procent renhed 97%
Fysisk form Pulver