Få mere at vide
1,3,5-Tri-O-benzoyl-2-deoxyribofuranose, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,3,5-Tri-O-benzoyl-2-deoxyribofuranose |
| CAS | 145416-96-2 |
| Molekylær formel | C26 H22 O7 |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C26H22O7/c27-24(18-10-4-1-5-11-18)30-17-22-21(32-25(28)19-12-6-2-7-13-19)16-23(31-22)33-26(29)20-14-8-3-9-15-20/h1-15,21-23H,16-17H2/t21-,22+,23?/m0/s1 |
| SMIL | O=C(OC[C@H]1OC(C[C@@H]1OC(=O)c2ccccc2)OC(=O)c3ccccc3)c4ccccc4 |
| IUPAC navn | [(2R,3S)-3,5-dibenzoyloxyoxolan-2-yl]methyl benzoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 446.45 |
| Formel vægt | 446.1366 |
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?