Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals 1,3,5-Tri-O-benzoyl-2-deoxy-2-fluor-alpha-D-arabinofuranose
Beskrivelse
Det er et farmaceutisk mellemprodukt og bruges som et OLED-materiale.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
.
Opløselighed Opløseligt i
chloroform eller dichlormethan
Bemærkninger
Opbevares i køleskab. Holdes væk fra varme, oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,3,5-Tri-O-benzoyl-2-deoxy-2-fluoro-alpha-D-arabinofuranose |
| Smeltepunkt | 76 °C til 78 °C |
| Farve | Hvid |
| Mængde | 1 g |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i kloroform eller dichlorothan |
| Formel vægt | 464.44 |
| Fysisk form | Pulver |