Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals 1,3,5-Tri-O-benzoyl-2-deoxy-2-fluor-alpha-D-arabinofuranose
Artikelnummer. 15400657
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 15400657
Brand: Thermo Scientific Chemicals J66805.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 97614-43-2 | C26H21FO7 | 464.445 g/mol
Det er et farmaceutisk mellemprodukt og bruges som et OLED-materiale.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det er et farmaceutisk mellemprodukt og bruges som et OLED-materiale
.
Opløselighed Opløseligt i
chloroform eller dichlormethan
Bemærkninger
Opbevares i køleskab. Holdes væk fra varme, oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 97614-43-2
Molekylær formel C26H21FO7
Molekylvægt (g/mol) 464.445
MDL nummer MFCD00083339
InChI nøgle JOAHVPNLVYCSAN-UXGLMHHASA-N
Synonym 2-deoxy-2-fluoro-1,3,5-tri-o-benzoyl-alpha-d-arabinofuranose, 2r,3s,4r,5r-5-benzoyloxy methyl-3-fluorotetrahydrofuran-2,4-diyl dibenzoate, 2-deoxy-2-fluoro-1,3,5-tri-o-benzoyl-, a-d-arabinofuranose, 1,3,5-tri-o-benzoyl-2-deoxy-2-fluoro-a-d-arabinofuranose, 2r,3r,4s,5r-3,5-bis benzoyloxy-4-fluorooxolan-2-yl methyl benzoate, 2r,3s,4r,5r-5-benzoyloxymethyl-3-fluoro-tetrahydrofuran-2,4-diyl dibenzoate, 1,3,5-tri-o-benzoyl-2-deoxy-2-fluoro-md-arabinose, 2-deoxy-2-fluoro-1,3,5-tri-o-benzoyl-d-ribofuranose, pubchem20401, 2-deoxy-2-fluoro-1,3,5-tri-o-benzoyl-alpha-d-ribofuranose
PubChem CID 11754171
IUPAC navn [(2R,3R,4S,5R)-3,5-dibenzoyloxy-4-fluoroxolan-2-yl]methylbenzoat
SMIL C1=CC=C(C=C1)C(=O)OCC2C(C(C(O2)OC(=O)C3=CC=CC=C3)F)OC(=O)C4=CC=CC=C4
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,3,5-Tri-O-benzoyl-2-deoxy-2-fluoro-alpha-D-arabinofuranose
Smeltepunkt 76°C to 78°C
Farve Hvid
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Soluble in chloroform or dichloromethane
Formel vægt 464.44
Fysisk form Pulver