Få mere at vide
1,3,5-Tri(anthracen-9-yl)benzen (indeholder ~20% uorganiske stoffer), TRC
Artikelnummer. 30454705
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30454705 50 mg
30449851 100 mg
30451260 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30454705 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT89676350MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 713542-04-2
Molekylær formel C48H30
Molekylvægt (g/mol) 606.75
Synonym 9,9',9' '-(1,3,5-benzenetriyl)tris-Anthracene, 9,9’,9’’-(1,3,5-Benzenetriyl)tris[anthracene], 1,3,5-Tri(9-anthryl)benzene
IUPAC navn 9-[3,5-di(anthracen-9-yl)phenyl]anthracen
SMIL c1ccc2c(c3cc(cc(c3)c4c5ccccc5cc6ccccc46)c7c8ccccc8cc9ccccc79)c%10ccccc%10cc2c1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,3,5-Tri(anthracen-9-yl)benzene
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C48H30/c1-7-19-40-31(13-1)25-32-14-2-8-20-41(32)46(40)37-28-38(47-42-21-9-3-15-33(42)26-34-16-4-10-22-43(34)47)30-39(29-37)48-44-23-11-5-17-35(44)27-36-18-6-12-24-45(36)48/h1-30H
Formel vægt 606.2348