Få mere at vide
1,3,5-Tri(4-carboxyphenyl)benzene, 97%
Artikelnummer. 15446558
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15446558 5 g 5g
15436558 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15446558 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H60087.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 50446-44-1 | C27H18O6 | 438.44 g/mol
1,3,5-Tri(4-carboxyphenyl)benzen bruges som byggesten til organiske metalskeletter, som er et 3D-mikroporøst materiale og finder anvendelse i gasadsorptions- og separationsteknologier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1,3,5-Tri(4-carboxyphenyl)benzen bruges som byggesten til organiske metalskeletter, som er et 3D-mikroporøst materiale og finder anvendelse i gasadsorptions- og separationsteknologier.
Opløselighed
Opløselig i tetrahydrofuran.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler, metaller, aminer, stærke syrer, syrechlorider, alkoholer, peroxider, permanganater, stærke reduktionsmidler, opløselige carbonater, fosfater, fosforhalogenider og hydroxider.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 50446-44-1
Molekylær formel C27H18O6
Molekylvægt (g/mol) 438.44
MDL nummer MFCD10000888
InChI nøgle SATWKVZGMWCXOJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3,5-tris 4-carboxyphenyl benzene, 1,3,5-tri 4-carboxyphenyl benzene, 5'-4-carboxyphenyl-1,1':3',1-terphenyl-4,4-dicarboxylic acid, 1,1':3',1-terphenyl-4,4-dicarboxylic acid, 5'-4-carboxyphenyl, acmc-209kmn, h3btb, 4,4?,4??,-benzene-1,3,5-triyl-tris benzoic acid, 1,3,5-tris 4-carboxyphenyl benzene, ≤20 wt. % solvent, 3',5'-bis 4-carboxyphenyl-1,1'-biphenyl-4-carboxylic acid, 5'-4-carboxyphenyl-1,1':3',1-terphenyl-4,4-dicarboxylicacid
PubChem CID 10694305
IUPAC navn 4-[3,5-bis(4-carboxyphenyl)phenyl]benzoesyre
SMIL OC(=O)C1=CC=C(C=C1)C1=CC(=CC(=C1)C1=CC=C(C=C1)C(O)=O)C1=CC=C(C=C1)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,3,5-Tri(4-carboxyphenyl)benzene
Smeltepunkt 322°C to 327°C
Mængde 5 g
FN nummer UN3077
Opløselighedsinformation Soluble in tetrahydrofuran.
Formel vægt 438.43
Procent renhed 97%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,3,5-Tri(4-carboxyphenyl)benzene
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,3,5-Tris(4-carboxyphenyl)benzene