Få mere at vide
1,3,5-Tri(4-carboxyphenyl)benzen, 97%
Beskrivelse
1,3,5-Tri(4-carboxyphenyl)benzen bruges som byggesten til organiske metalskeletter, som er et 3D-mikroporøst materiale og finder anvendelse i gasadsorptions- og separationsteknologier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
1,3,5-Tri(4-carboxyphenyl)benzen bruges som byggesten til organiske metalskeletter, som er et 3D-mikroporøst materiale og finder anvendelse i gasadsorptions- og separationsteknologier.
Opløselighed
Opløselig i tetrahydrofuran.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler, metaller, aminer, stærke syrer, syrechlorider, alkoholer, peroxider, permanganater, stærke reduktionsmidler, opløselige carbonater, fosfater, fosforhalogenider og hydroxider.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,3,5-Tri(4-carboxyphenyl)benzene |
| Smeltepunkt | 322 °C til 327 °C |
| Mængde | 1 g |
| FN nummer | UN3077 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i tetrahydrofuran. |
| Formel vægt | 438.43 |
| Procent renhed | 97% |