Få mere at vide
1,3,5-Tri(3-pyridyl)-1,5-pentanoat, TRC
Artikelnummer. 30457173
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30457173 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30457173 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT821100250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,3,5-Tri(3-pyridyl)-1,5-pentanoate
CAS 94678-45-2
Molekylær formel C20H17N3O2
Mængde 250 mg
Synonym 1,3,5-Tri-3-pyridinyl-1,5-pentanedione, 1,3,5-Tris(3-pyridyl)pentane-1,5-dione
InChI formel InChI=1S/C20H17N3O2/c24-20(25)19(17-6-3-11-23-14-17)18(16-5-2-10-22-13-16)8-7-15-4-1-9-21-12-15/h1-14,18-19H,(H,24,25)/b8-7+
SMIL OC(=O)C(C(\C=C\c1cccnc1)c2cccnc2)c3cccnc3
IUPAC navn (E)-2,3,5-tripyridin-3-ylpent-4-enosyre
Molekylvægt (g/mol) 331.37
Formel vægt 331.1321