Få mere at vide
1,3,5-Pentanetriol, TRC
Artikelnummer. 30413857
Skift visning
Mængde:
250 mg
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
Artikelnummer. Mængde unitSize
30413857 2.5 g 2.5g
30420870 250 mg -
2 options
Artikelnummer. 30413857
Brand: Toronto Research Chemicals TRCP2740452.5G
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4328-94-3
Kemisk navn eller materiale 1,3,5-Pentanetriol
Formel vægt 120.0786
InChI formel InChI=1S/C5H12O3/c6-3-1-5(8)2-4-7/h5-8H,1-4H2
IUPAC navn pentane-1,3,5-triol
Molekylær formel C5H12O3
Molekylvægt (g/mol) 120.15
SMIL OCCC(O)CCO
Tekniske data
Mængde 2.5 g