Få mere at vide
1,3,5-Pentanetriol, TRC
Product Code. 30420870
Change view
Click to view available options
Mængde:
250 mg
2.5 g
Unit Size:
2.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Unit Size
30420870 250 mg -
30413857 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 30420870 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCP274045250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 4328-94-3
Molekylær formel C5H12O3
Molekylvægt (g/mol) 120.15
IUPAC navn Pentan-1,3,5-triol
SMIL OCCC(O)CCO
Specifications
Kemisk navn eller materiale 1,3,5-Pentanetriol
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C5H12O3/c6-3-1-5(8)2-4-7/h5-8H,1-4H2
Formel vægt 120.0786