Få mere at vide
1-(3,5-Dimethylphenyl)ethanone, 98%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(3,5-Dimethylphenyl)ethanone |
| CAS | 5379-16-8 |
| Molekylær formel | C10H12O |
| MDL nummer | MFCD01075693 |
| Mængde | 100 g |
| SMIL | CC(=O)C1=CC(C)=CC(C)=C1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 148.20 |
| Procent renhed | 98% |