Få mere at vide
1-(3,5-Dichlorophenyl)ethanone, 97%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(3,5-Dichlorophenyl)ethanone |
| CAS | 14401-72-0 |
| Molekylær formel | C8H6Cl2O |
| MDL nummer | MFCD00045189 |
| Mængde | 1 g |
| SMIL | CC(C1=CC(Cl)=CC(Cl)=C1)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 189.04 |
| Procent renhed | 97% |