Få mere at vide
1-(3,5-dichlorphenyl)-1H-pyrrol-2-carbaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10572642
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10572642 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
10416662 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10572642 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CD08850EA
Kemiske identifikatorer
CAS 175136-79-5
Molekylær formel C11H7Cl2NO
Molekylvægt (g/mol) 240.08
MDL nummer MFCD00174281
InChI nøgle GNBDQGBCNPLAQK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-3,5-dichlorophenyl-1h-pyrrole-2-carbaldehyde, 1-3,5-dichlorophenyl pyrrole-2-carbaldehyde, 1-3,5-dichlorophenyl-1h-pyrrole-2-carboxaldehyde, acmc-1c802, n-3,5-dichlorophenyl pyrrole-2-carboxaldehyde, 1-3,5-dichlorophenyl pyrrole-2-carboxaldehyde, 1-3,5-dichloro-phenyl-1h-pyrrole-2-carbald ehyde, 1h-pyrrole-2-carboxaldehyde,1-3,5-dichlorophenyl
PubChem CID 2777016
SMIL ClC1=CC(=CC(Cl)=C1)N1C=CC=C1C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(3, 5-Dichlorophenyl)-1H-pyrrole-2-carbaldehyde
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 10 g
IUPAC navn 1-(3,5-dichlorphenyl)pyrrol-2-carbaldehyd
Formel vægt 240.09
Procent renhed 97%