Få mere at vide
1-(3,5-Dibromo-4-hydroxyphenyl)ethanone, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 30966672
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30966672 5 g 5g
30964697 1 g -
30955707 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30966672 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD109185g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(3,5-Dibromo-4-hydroxyphenyl)ethanone
CAS 2887-72-1
Molekylær formel C8H6Br2O2
MDL nummer MFCD00075779
Mængde 5 g
SMIL CC(C1=CC(Br)=C(O)C(Br)=C1)=O
Molekylvægt (g/mol) 293.94
Procent renhed 98%