Få mere at vide
1-(3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)ethanon, TRC
Artikelnummer. 30341152
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30341152 500 mg
30336006 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30341152 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB415748500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyacetophenone
CAS 14035-33-7
Molekylær formel C16 H24 O2
Mængde 500 mg
Synonym Acetophenone, 3',5'-di-tert-butyl-4'-hydroxy- (6CI,7CI,8CI), 1-[3,5-Bis(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyphenyl]ethanone, 1-(3,5-Ditert-butyl-4-hydroxyphenyl)ethanone, 1-[3,5-Di(tert-butyl)-4-hydroxyphenyl]ethan-1-one, 2,6-Di-tert-butyl-4-acetylphenol, 3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl methyl ketone, 3',5'-Di-tert-butyl-4'-hydroxyacetophenone, 4-Acetyl-2,6-di-tert-butylphenol, 4'-Hydroxy-3',5'-di-tert-butylacetophenone, 3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyacetophenone
InChI formel InChI=1S/C16H24O2/c1-10(17)11-8-12(15(2,3)4)14(18)13(9-11)16(5,6)7/h8-9,18H,1-7H3
SMIL CC(=O)c1cc(c(O)c(c1)C(C)(C)C)C(C)(C)C
IUPAC navn 1-(3,5-ditert-butyl-4-hydroxyphenyl)ethanon
Molekylvægt (g/mol) 248.3606
Formel vægt 248.1776