missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1-(3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)-1,2-ethanediol, TRC

Artikelnummer. 30365697
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30365697 5 mg
30362072 25 mg
30356030 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30365697 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD1256505MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 125489-21-6
Molekylær formel C16H26O3
Molekylvægt (g/mol) 266.38
Synonym 1-[3,5-Bis(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyphenyl]-1,2-ethanediol
IUPAC navn 1-(3,5-ditert-butyl-4-hydroxyphenyl)ethane-1,2-diol
SMIL CC(C)(C)c1cc(cc(c1O)C(C)(C)C)C(O)CO

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1-(3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)-1,2-ethanediol
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C16H26O3/c1-15(2,3)11-7-10(13(18)9-17)8-12(14(11)19)16(4,5)6/h7-8,13,17-19H,9H2,1-6H3
Formel vægt 266.1882
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.