Få mere at vide
1,3,5-Cycloheptatriene, TRC
Artikelnummer. 30358032
Skift visning
Mængde:
10 mL
25 mL
50 mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30358032 25 mL
30365655 50 mL
30352156 10 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30358032 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC98786225ML
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 544-25-2
Molekylær formel C7H8
Molekylvægt (g/mol) 92.14
Synonym Cycloheptatriene, Tropiliden, Tropilidene
IUPAC navn cyclohepta-1,3,5-triene
SMIL C1C=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,3,5-Cycloheptatriene
Mængde 25 mL
InChI formel InChI=1S/C7H8/c1-2-4-6-7-5-3-1/h1-6H,7H2
Formel vægt 92.0626