Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1, 3, 5-Benzenetricarboxylic acid triallyl ester |
| CAS min % | 97.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | 31°C to 34°C |
| Farve | Yellow |
| Tæthed | 1.1600g/mL |
| Kogepunkt | 212°C (2.0 mmHg) |
| Flammepunkt | >113°C |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 97.5% min. (GC) |
| Vis mere |