Få mere at vide
1,3,5-Benzenetricarboxylsyrechlorid, 98%
Artikelnummer. 10684642 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10684642 100 g Glasflaske 100g
10551082 5 g Glasflaske 5g
10532734 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10684642 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 164371000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4422-95-1 | C9H3Cl3O3 | 265,47 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4422-95-1
Molekylær formel C9H3Cl3O3
Molekylvægt (g/mol) 265.47
MDL nummer MFCD00000679
InChI nøgle UWCPYKQBIPYOLX-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimesoyl chloride, 1,3,5-benzenetricarbonyl trichloride, 1,3,5-benzenetricarboxylic acid chloride, 1,3,5-benzenetricarbonyl chloride, trimesic acid trichloride, 1,3,5-benzenetricarboxylic chloride, benzene-1,3,5-tricarbonyl trichloride, unii-5866peo79w, 1,5-benzenetricarbonyl trichloride, 1,3,5-benzenetricarboxylicacidchloride
PubChem CID 78138
IUPAC navn benzen-1,3,5-tricarbonylchlorid
SMIL ClC(=O)C1=CC(=CC(=C1)C(Cl)=O)C(Cl)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1, 3, 5-Benzenetricarboxylic acid chloride
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 34.5°C to 36°C
Farve Farveløs til gul
Kogepunkt 180°C (16.0 mmHg)
Flammepunkt >112°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5 to 102.5% (ex Cl) (Argentometry)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H3(COCl)3
Brydningsindeks 1.5945 to 1.5965
Mængde 100 g
Beilstein 09, IV, 3748
Opløselighedsinformation Solubility in water: decomposes
Formel vægt 265.47
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,3,5-Benzenetricarboxylic acid chloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.