Få mere at vide
1,3,5-Benzenetricarboxylsyre, 98%
Artikelnummer. 10253661 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
50 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
500g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10253661 50 g Plastflaske 50g
10163581 5 g Glasflaske 5g
10730585 500 g Plastflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10253661 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 105350500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    499.00 DKK
    419.65 DKK / 50g
    Spare 79.35 DKK
    15% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Læg i indkøbskurv
Edge
1, 3, 5-Benzenetricarboxylsyre, 98%, C9H6O6, CAS-nummer-554-95-0, 1,3,5-benzen tricarboxylsyre, 1,3,5-benzenetricarboxylsyre, 1,3,5-tricarboxybenzen, 5-carboxyisophthalsyre, chembl77562, ou36oo5mtn, trimesinsyre, trimesininsyre, trimesitinsyre, unii-ou36oo5mtn, 500g | CAS: 554-95-0 | C9H6O6 | 210,14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 554-95-0
Molekylær formel C9H6O6
Molekylvægt (g/mol) 210.14
MDL nummer MFCD00002517
InChI nøgle QMKYBPDZANOJGF-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimesic acid, 1,3,5-benzenetricarboxylic acid, trimesinic acid, trimesitinic acid, 5-carboxyisophthalic acid, 1,3,5-benzene tricarboxylic acid, 1,3,5-tricarboxybenzene, unii-ou36oo5mtn, ou36oo5mtn, chembl77562
PubChem CID 11138
ChEBI CHEBI:46032
IUPAC navn benzen-1,3,5-tricarboxylsyre
SMIL OC(=O)C1=CC(=CC(=C1)C(O)=O)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1, 3, 5-Benzenetricarboxylic acid
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 380,0 °C
Flammepunkt >250 °C
Analyseprocentområde 97,5% min. (HPLC)
Emballage Plastflaske
Lineær formel C6H3(CO2H)3
Mængde 50 g
Beilstein 09, 978
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 2,6 g/L (25 °C) - 7,9 g/L (50 °C). Andre opløseligheder: 1,24g/100g ethylether – 8g/100g methanol, 0,46g/100g eddikesyre – >20,00g/100g thf (25 °C), 1,88g/100g acetone – <0,01g/100g xylen (25 °C), < 0,01g/1
Formel vægt 210.14
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,3,5-Benzenetricarboxylic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.