Få mere at vide
1,3,5-Benzenetricarboxylsyre, 98%
Artikelnummer. 11458496
Skift visning
Mængde:
50 g
100 g
250 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
250g
500g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11458496 50 g 50g
11324599 100 g 100g
11468496 250 g 250g
11334599 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11458496 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15947.18
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 554-95-0 | C9H6O6 | 210,14 g/mol
1,3,5-benzentricarboxylsyre anvendes til fremstilling af plastik, kunstfibre, vandopløselig alkylharpiks, blødgører og medikamentmellemprodukt. Det bruges også som et farmaceutisk mellemprodukt, epoxyhærdemiddel, blødgørere, klæbemiddel og coatingmateriale. Yderligere kombineres det med para-hydroxypyridin for at lave en vandbaseret gel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1,3,5-benzentricarboxylsyre anvendes til fremstilling af plast, kunstfibre, vandopløselig alkylharpiks, blødgører og medikamentmellemprodukt. Det bruges også som et farmaceutisk mellemprodukt, epoxyhærdemiddel, blødgørere, klæbemiddel og coatingmateriale. Yderligere kombineres det med para-hydroxypyridin for at lave en vandbaseret gel.
Opløselighed Opløseligt i vand, ethanol og
methanol.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 554-95-0
Molekylær formel C9H6O6
Molekylvægt (g/mol) 210.14
MDL nummer MFCD00002517
InChI nøgle QMKYBPDZANOJGF-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimesic acid, 1,3,5-benzenetricarboxylic acid, trimesinic acid, trimesitinic acid, 5-carboxyisophthalic acid, 1,3,5-benzene tricarboxylic acid, 1,3,5-tricarboxybenzene, unii-ou36oo5mtn, ou36oo5mtn, chembl77562
PubChem CID 11138
ChEBI CHEBI:46032
IUPAC navn benzen-1,3,5-tricarboxylsyre
SMIL OC(=O)C1=CC(=CC(=C1)C(O)=O)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,3,5-Benzenetricarboxylic acid
Smeltepunkt 374 °C til 376 °C
Flammepunkt 328 °C (622 °F)
Mængde 50 g
Beilstein 2053080
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand, ethanol og methanol.
Formel vægt 210.14
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,3,5-Benzenetricarboxylic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,3,5-Benzenetricarboxylic acid