Få mere at vide
1,3,5-Benzenetricarboxylsyre, 98%
Beskrivelse
1,3,5-benzentricarboxylsyre anvendes til fremstilling af plastik, kunstfibre, vandopløselig alkylharpiks, blødgører og medikamentmellemprodukt. Det bruges også som et farmaceutisk mellemprodukt, epoxyhærdemiddel, blødgørere, klæbemiddel og coatingmateriale. Yderligere kombineres det med para-hydroxypyridin for at lave en vandbaseret gel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
1,3,5-benzentricarboxylsyre anvendes til fremstilling af plast, kunstfibre, vandopløselig alkylharpiks, blødgører og medikamentmellemprodukt. Det bruges også som et farmaceutisk mellemprodukt, epoxyhærdemiddel, blødgørere, klæbemiddel og coatingmateriale. Yderligere kombineres det med para-hydroxypyridin for at lave en vandbaseret gel.
Opløselighed Opløseligt i vand, ethanol og
methanol.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,3,5-Benzenetricarboxylic acid |
| Smeltepunkt | 374 °C til 376 °C |
| Flammepunkt | 328 °C (622 °F) |
| Mængde | 100 g |
| Beilstein | 2053080 |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand, ethanol og methanol. |
| Formel vægt | 210.14 |
| Procent renhed | 98% |