Få mere at vide
1,3,5-Benzentricarbonylchlorid, 98+%
Artikelnummer. 11387196
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11387196 5 g 5g
11397196 25 g 25g
11307206 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11387196 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L07255.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4422-95-1 | C9H3Cl3O3 | 265,47 g/mol
1,3,5-benzentricarbonylchlorid blev anvendt i syntesen af chirale azoaromatiske dendrimere systemer. Det blev brugt til at studere strukturen af aktiverede kompositmembraner indeholdende organophosphorekstraktanter som bærere. Det var udgangsmaterialet for to tritopiske amider afledt af 3- og 4-methylaminopyridin, som selv samlede sig til nanokugler ved behandling med palladium(II)nitrat i DMSO.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1,3,5-benzentricarbonylchlorid blev brugt til syntese af chirale azoaromatiske dendrimere systemer. Det blev brugt til at studere strukturen af aktiverede kompositmembraner indeholdende organophosphorekstraktanter som bærere. Det var udgangsmaterialet for to tritopiske amider afledt af 3- og 4-methylaminopyridin, som selv samlede sig til nanokugler ved behandling med palladium(II)nitrat i DMSO.
Opløselighed
Opløselig i chloroform (opløselig 10 %, klar til meget let uklar, farveløs til svagt gul) og toluen. Opløselighed i vand: Reagerer.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares væk fra stærke baser og oxidationsmidler. Uforeneligt med vand, baser og oxidationsmidler. Opbevares ved 4 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4422-95-1
Molekylær formel C9H3Cl3O3
Molekylvægt (g/mol) 265.47
MDL nummer MFCD00000679
InChI nøgle UWCPYKQBIPYOLX-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimesoyl chloride, 1,3,5-benzenetricarbonyl trichloride, 1,3,5-benzenetricarboxylic acid chloride, 1,3,5-benzenetricarbonyl chloride, trimesic acid trichloride, 1,3,5-benzenetricarboxylic chloride, benzene-1,3,5-tricarbonyl trichloride, unii-5866peo79w, 1,5-benzenetricarbonyl trichloride, 1,3,5-benzenetricarboxylicacidchloride
PubChem CID 78138
SMIL ClC(=O)C1=CC(=CC(=C1)C(Cl)=O)C(Cl)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,3,5-Benzenetricarbonyl chloride
Smeltepunkt 34°C to 38°C
Kogepunkt 180°C (16 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Mængde 5 g
FN nummer UN3261
Beilstein 2940936
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in chloroform(soluble10%,clear to very slightly hazy,colorless to faintly yellow) and toluene. Solubility in water: Reacts.
IUPAC navn benzen-1,3,5-tricarbonyltrichlorid
Formel vægt 265.48
Procent renhed ≥98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,3,5-Benzenetricarbonyl trichloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,3,5-Benzenetricarbonyl trichloride