Få mere at vide
1,3,5,7-Cyclooctatetraene, 98%, stabilized
Artikelnummer. 10637934 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
250 mg
2.5 g
10 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
2.5g
250mg
Artikelnummer. 10637934
Brand: Thermo Scientific Acros 160572500
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 629-20-9 | C8H8 | 104.15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 629-20-9
Molekylær formel C8H8
Molekylvægt (g/mol) 104.15
MDL nummer MFCD00004161
InChI nøgle KDUIUFJBNGTBMD-DLMDZQPMSA-N
Synonym 1,3,5,7-cyclooctatetraene, 8 annulene, unii-aj19r479cq, cycloocta-1,3,5,7-tetraene, 8-annulene, cyclooctatetraene, 1,5,7-cyclooctatetraene, un2358 flammable liquid, kduiufjbngtbmd-bonzmoemsa-n
PubChem CID 637866
IUPAC navn cyclooctatetraen
SMIL C1=C/C=C\C=C/C=C\1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,3,5,7-Cyclooctatetraene
Navn note Stabilized
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -27°C
Farve Brun-gul til gul
Tæthed 0.9200g/mL
Kogepunkt 142°C to 143°C
Flammepunkt 22°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.5365 to 1.5385
Mængde 250 mg
Beilstein 05, I, 228
Merck Index 15, 2731
Specifik vægtfylde 0.92
Opløselighedsinformation Solubility in water: immiscible
Stabilisator 0.1% hydroquinone
Formel vægt 104.15
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske