Få mere at vide
1,3,5,7-cyclooctatetraen, 98%, stabiliseret
Artikelnummer. 10194120 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
2.5 g
10 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
2.5g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10194120 2.5 g Glasflaske 2.5g
10637934 250 mg Glasflaske 250mg
10413645 10 g Glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10194120 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 160570025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    753.74 DKK
    677.65 DKK / 2.5g
    Spare 76.09 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 629-20-9 | C8H8 | 104,15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 629-20-9
Molekylær formel C8H8
Molekylvægt (g/mol) 104.15
MDL nummer MFCD00004161
InChI nøgle KDUIUFJBNGTBMD-DLMDZQPMSA-N
Synonym 1,3,5,7-cyclooctatetraene, 8 annulene, unii-aj19r479cq, cycloocta-1,3,5,7-tetraene, 8-annulene, cyclooctatetraene, 1,5,7-cyclooctatetraene, un2358 flammable liquid, kduiufjbngtbmd-bonzmoemsa-n
PubChem CID 637866
IUPAC navn cyclooctatetraen
SMIL C1=C/C=C\C=C/C=C\1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,3,5,7-Cyclooctatetraene
Navn note Stabiliseret
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -27 °C
Farve Brun-gul til gul
Tæthed 0.9200g/mL
Kogepunkt 142 °C til 143 °C
Flammepunkt 22 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1,5365 til 1,5385
Mængde 2.5 g
Beilstein 05, I, 228
Merck Index 15, 2731
Specifik vægtfylde 0.92
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: ublandbar
Stabilisator 0,1% hydroquinon
Formel vægt 104.15
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,3,5,7-Cyclooctatetraene, stabilized
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,3,5,7-Cyclooctatetraene