Få mere at vide
1,3,5,7-Cyclooctatetraene, 98%, stab. with 0.1% Hydroquinone
Artikelnummer. 11359779
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11359779 25 g 25g
11349779 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11359779 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22636.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 629-20-9 | C8H8 | 104.15 g/mol
1,3,5,7-cyclooctatetraene bruges til syntese af højorganisk film til siliciumoverflader for at forbedre dets kemiske og fysiske egenskaber. Det bruges også i organiske farvelasere i flydende tilstand, som triplet-tilstandsdæmper for at reducere farveblink.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1,3,5,7-cyclooctatetraene anvendes til syntese af højorganisk film til siliciumoverflader for at forbedre dets kemiske og fysiske egenskaber. Det bruges også i organiske farvelasere i flydende tilstand, som triplet-tilstandsdæmper for at reducere farveblink.
Opløselighed Ikke blandbar eller
vanskelig at blande i vand.
Bemærkninger
Air& lysfølsom. Opbevares ved -20 °C. Opbevares væk fra oxidationsmiddel, luft, varme, ultraviolet stråling, frie radikaler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 629-20-9
Molekylær formel C8H8
Molekylvægt (g/mol) 104.15
MDL nummer MFCD00004161
InChI nøgle KDUIUFJBNGTBMD-DLMDZQPMSA-N
Synonym 1,3,5,7-cyclooctatetraene, 8 annulene, unii-aj19r479cq, cycloocta-1,3,5,7-tetraene, 8-annulene, cyclooctatetraene, 1,5,7-cyclooctatetraene, un2358 flammable liquid, kduiufjbngtbmd-bonzmoemsa-n
PubChem CID 637866
IUPAC navn cyclooctatetraen
SMIL C1=C/C=C\C=C/C=C\1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,3,5,7-Cyclooctatetraene
Navn note stabilized with 0.1% Hydroquinone
Smeltepunkt -5°C
Tæthed 0.925
Kogepunkt 142°C to 143°C
Flammepunkt 20°C (68°F)
Lugt Unpleasant
Brydningsindeks 1.537
Mængde 25 g
FN nummer UN2358
Beilstein 2496800
Følsomhed Air and light sensitive
Opløselighedsinformation Not miscible or difficult to mix in water.
Formel vægt 104.15
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,3,5,7-Cyclooctatetraene, stabilized with 0.1% Hydroquinone
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: 1,3,5,7-Cyclooctatetraene