Få mere at vide
1,3,5,7-Cyclooctatetraen, 98%, stab. med 0,1% hydroquinon
Artikelnummer. 11349779
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11349779 5 g 5g
11359779 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11349779 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22636.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1044.79 DKK
    939.65 DKK / 5g
    Spare 105.14 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 629-20-9 | C8H8 | 104,15 g/mol
1,3,5,7-cyclooctatetraene bruges til syntese af højorganisk film til siliciumoverflader for at forbedre dets kemiske og fysiske egenskaber. Det bruges også i organiske farvelasere i flydende tilstand, som triplet-tilstandsdæmper for at reducere farveblink.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1,3,5,7-cyclooctatetraene anvendes til syntese af højorganisk film til siliciumoverflader for at forbedre dets kemiske og fysiske egenskaber. Det bruges også i organiske farvelasere i flydende tilstand, som triplet-tilstandsdæmper for at reducere farveblink.
Opløselighed Ikke blandbar eller
vanskelig at blande i vand.
Bemærkninger
Air& lysfølsom. Opbevares ved -20 °C. Opbevares væk fra oxidationsmiddel, luft, varme, ultraviolet stråling, frie radikaler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 629-20-9
Molekylær formel C8H8
Molekylvægt (g/mol) 104.15
MDL nummer MFCD00004161
InChI nøgle KDUIUFJBNGTBMD-DLMDZQPMSA-N
Synonym 1,3,5,7-cyclooctatetraene, 8 annulene, unii-aj19r479cq, cycloocta-1,3,5,7-tetraene, 8-annulene, cyclooctatetraene, 1,5,7-cyclooctatetraene, un2358 flammable liquid, kduiufjbngtbmd-bonzmoemsa-n
PubChem CID 637866
IUPAC navn cyclooctatetraen
SMIL C1=C/C=C\C=C/C=C\1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,3,5,7-Cyclooctatetraene
Navn note stabiliseret med 0,1% hydroquinon
Smeltepunkt -5° °C
Tæthed 0.925
Kogepunkt 142 °C til 143 °C
Flammepunkt 20 °C (68 °F)
Lugt Ubehageligt
Brydningsindeks 1.537
Mængde 5 g
FN nummer UN2358
Beilstein 2496800
Følsomhed Luft- og lysfølsomhed
Opløselighedsinformation Ikke blandeligt eller svært at blande i vand.
Formel vægt 104.15
Procent renhed 98%