Få mere at vide
1,3,4-triphenyl-4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazol-5-yliden, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10682613 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10682613 1 g Glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10682613 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 363940010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 166773-08-6 | C20H15N3 | 297.36 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Alkyleringsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,3,4-Triphenyl-4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazol-5-ylidene
CAS 166773-08-6
Smeltepunkt 150°C
Farve Beige
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C20H15N3
MDL nummer MFCD00801868
Mængde 1 g
Synonym 2,4,5-triphenyl-4h-1,2,4-triazol-2-ium-3-ide, 1,3,4-triphenyl-4,5-dihydro-1h-1,2,4-triazol-5-ylidene, 1?3?4-triphenyl-4?5-dihydro-1h-1?2?4-triazol-5-ylidene
InChI nøgle QZHWOLKBXYORRO-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC=C(C=C1)C2=N[N+](=[C-]N2C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4
Molekylvægt (g/mol) 297.36
PubChem CID 2733186
Formel vægt 297.36
Fysisk form Krystallinsk pulver