missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1,3,4-Oxadiazole, TRC

Artikelnummer. 30414859
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30414859 10 mg
30428312 100 mg
30420299 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30414859 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCO99098510MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 288-99-3
Molekylær formel C2H2N2O
Molekylvægt (g/mol) 70.05
IUPAC navn 1,3,4-oxadiazole
SMIL o1cnnc1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1,3,4-Oxadiazole
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C2H2N2O/c1-3-4-2-5-1/h1-2H
Formel vægt 70.0167
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.