missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1-(3,4-Methylenedioxyphenyl)-4,4-dimethyl-pent-1-en-3-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(3,4-Methylenedioxy-phenyl)-4,4-dimethyl-pent-1-en-3-one |
| CAS | 2419-68-3 |
| Molekylær formel | C14 H16 O3 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H16O3/c1-14(2,3)13(15)7-5-10-4-6-11-12(8-10)17-9-16-11/h4-8H,9H2,1-3H3/b7-5+ |
| SMIL | CC(C)(C)C(=O)\C=C\c1ccc2OCOc2c1 |
| IUPAC navn | (E)-1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-4,4-dimethylpent-1-en-3-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 232.28 |
| Formel vægt | 232.1099 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?