Få mere at vide
1-(3,4-Dimethylphenyl)ethanol-13C,d3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(3,4-Dimethylphenyl)ethanol-13C,d3 |
| CAS | 1246816-91-0 |
| Molekylær formel | C913CH11D3O |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | alpha,3,4-Trimethyl-benzenemethanol-13C,d3, alpha,3,4-Trimethyl-benzyl Alcohol-13C,d3 |
| InChI formel | InChI=1S/C10H14O/c1-7-4-5-10(9(3)11)6-8(7)2/h4-6,9,11H,1-3H3/i3+1D3 |
| SMIL | [2H][13C]([2H])([2H])C(O)c1ccc(C)c(C)c1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 154.23 |
| Formel vægt | 154.1267 |