missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1-(3,4-Dimethylphenyl)-3-methyl-1H-pyrazol-5(4H)-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-methyl-1-(3,4-xylyl)-2-Pyrazolin-5-one |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H14N2O/c1-8-4-5-11(6-9(8)2)14-12(15)7-10(3)13-14/h4-6H,7H2,1-3H3 |
| Formel vægt | 202.1106 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?