Få mere at vide
1-(3,4-Dimethoxyphenyl)propan-2-one, Mikromol™
Artikelnummer. 17960045
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
17960045 100 mg
1 options
Artikelnummer. 17960045 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1501.140100
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
1-(3,4-Dimethoxyphenyl)propan-2-one
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(3,4-Dimethoxyphenyl)propan-2-one
CAS 776-99-8
Analyt- eller komponentnavne 1-(3,4-Dimethoxyphenyl)propan-2-one
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C11 H14 O3
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 2-Propanone, 1-(3,4-dimethoxyphenyl)-, 2-Propanone, (3,4-dimethoxyphenyl)- (6CI,7CI), 1-(3,4-Dimethoxyphenyl)-2-propanone, (3,4-Dimethoxyphenyl)acetone, 1-(3,4-Dimethoxyphenyl)acetone, 3,4-Dimethoxybenzyl methyl ketone, NSC 16700, Veratryl acetone
InChI formel InChI=1S/C11H14O3/c1-8(12)6-9-4-5-10(13-2)11(7-9)14-3/h4-5,7H,6H2,1-3H3
SMIL COc1ccc(CC(=O)C)cc1OC
IUPAC navn 1-(3,4-dimethoxyphenyl)propan-2-one
Molekylvægt (g/mol) 194.23
Mængde 100 mg
Formel vægt 194.0943 g/mol