Få mere at vide
1-(3,4-Dimethoxyphenyl)-2-methylpropan-1-one, Mikromol™
Artikelnummer. 30050568
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30050568 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30050568 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0022.13
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
1-(3,4-Dimethoxyphenyl)-2-methylpropan-1-one
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(3,4-Dimethoxyphenyl)-2-methylpropan-1-one
CAS 14046-55-0
Analyt- eller komponentnavne 1-(3,4-Dimethoxyphenyl)-2-methylpropan-1-one
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C12 H16 O3
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 1-(3,4-Dimethoxyphenyl)-2-methylpropan-1-one, Verapamil Hydrochloride Imp. L (EP), Verapamil Imp. L (EP), Verapamil Hydrochloride Impurity L, Verapamil Impurity L
InChI formel InChI=1S/C12H16O3/c1-8(2)12(13)9-5-6-10(14-3)11(7-9)15-4/h5-8H,1-4H3
SMIL COc1ccc(cc1OC)C(=O)C(C)C
IUPAC navn 1-(3,4-dimethoxyphenyl)-2-methylpropan-1-one
Molekylvægt (g/mol) 208.25
Mængde 100 mg
Formel vægt 208.1099 g/mol