Få mere at vide
1-(3,4-Dimethoxyphenyl)-2-methylpropan-1-one, Mikromol™
Beskrivelse
1-(3,4-Dimethoxyphenyl)-2-methylpropan-1-one
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(3,4-Dimethoxyphenyl)-2-methylpropan-1-one |
| CAS | 14046-55-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | 1-(3,4-Dimethoxyphenyl)-2-methylpropan-1-one |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C12 H16 O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 1-(3,4-Dimethoxyphenyl)-2-methylpropan-1-one, Verapamil Hydrochloride Imp. L (EP), Verapamil Imp. L (EP), Verapamil Hydrochloride Impurity L, Verapamil Impurity L |
| InChI formel | InChI=1S/C12H16O3/c1-8(2)12(13)9-5-6-10(14-3)11(7-9)15-4/h5-8H,1-4H3 |
| SMIL | COc1ccc(cc1OC)C(=O)C(C)C |
| IUPAC navn | 1-(3,4-dimethoxyphenyl)-2-methylpropan-1-one |
| Vis mere |