Få mere at vide
1-(3,4-Dimethoxyphenyl)-2-methyl-1-propanone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(3,4-Dimethoxyphenyl)-2-methylpropan-1-one |
| CAS | 14046-55-0 |
| Molekylær formel | C12 H16 O3 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 1-(3,4-Dimethoxyphenyl)-2-methylpropan-1-one, Verapamil Hydrochloride Imp. L (EP), 1-Propanone, 1-(3,4-dimethoxyphenyl)-2-methyl-, Propiophenone, 3',4'-dimethoxy-2-methyl- (6CI), 1-(3,4-Dimethoxyphenyl)-2-methyl-1-propanone, 1-(3,4-Dimethoxyphenyl)-2-methylpropanone, 2-Methyl-1-(3,4-dimethoxyphenyl)-1-propanone, 3,4-Dimethoxyphenyl isopropyl ketone, 3',4'-Dimethoxyisobutyrophenone, NSC 63844 |
| InChI formel | InChI=1S/C12H16O3/c1-8(2)12(13)9-5-6-10(14-3)11(7-9)15-4/h5-8H,1-4H3 |
| SMIL | COc1ccc(cc1OC)C(=O)C(C)C |
| IUPAC navn | 1-(3,4-dimethoxyphenyl)-2-methylpropan-1-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 208.25 |
| Formel vægt | 208.1099 |