Learn More
1-(3,4-Dimethoxyphenyl)-2-butanone, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 1-(3,4-Dimethoxyphenyl)-2-butanone |
| CAS | 884-06-0 |
| Molekylær formel | C12H16O3 |
| Mængde | 2 g |
| Synonym | Veratrylpropan-1-one, NSC 78466 |
| InChI formel | InChI=1S/C12H16O3/c1-4-10(13)7-9-5-6-11(14-2)12(8-9)15-3/h5-6,8H,4,7H2,1-3H3 |
| SMIL | CCC(=O)Cc1ccc(OC)c(OC)c1 |
| IUPAC navn | 1-(3,4-dimethoxyphenyl)butan-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 208.25 |
| Formel vægt | 208.1099 |