Få mere at vide
1-(3,4-Dihydroxyphenyl)propan-2-on, Mikromol™
Artikelnummer. 30050742
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30050742 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30050742 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0262.01
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
1-(3,4-dihydroxyphenyl) propan-2-one
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,4-Dihydroxyphenylacetone
CAS 2503-44-8
Analyt- eller komponentnavne 3,4-Dihydroxyphenylacetone
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C9 H10 O3
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 1-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-propanone, 2-Propanone, (3,4-dihydroxyphenyl)- (6CI,7CI), 1-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-propanone, 1-(3',4'-Dihydroxyphenyl)-2-propanone, 3,4-Dihydroxyphenylacetone, Carbidopa Imp. G (EP), Carbidopa Impurity G
InChI formel InChI=1S/C9H10O3/c1-6(10)4-7-2-3-8(11)9(12)5-7/h2-3,5,11-12H,4H2,1H3
SMIL CC(=O)Cc1ccc(O)c(O)c1
IUPAC navn 1-(3,4-dihydroxyphenyl) propan-2-one
Molekylvægt (g/mol) 166.17
Mængde 50 mg
Formel vægt 166.063 g/mol