Få mere at vide
1-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-[(1-methylethyl)amino]-ethanone Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(3,4-dihydroxyphenyl)-2-[(1-methylethyl)amino]ethanone hydrochloride |
| CAS | 16899-81-3 |
| Molekylær formel | C11 H15 N O3 . HCl |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | Isoprenaline Imp. A (EP) as Hydrochloride, 1-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-[(1-methylethyl)amino]ethanone hydrochloride (1:1), 3',4'-Dihydroxy-2-(isopropylamino)acetophenone hydrochloride, 3,4-Dihydroxy-α-(isopropylamino)acetophenone hydrochloride, U 12844A |
| InChI formel | InChI=1S/C11H15NO3.ClH/c1-7(2)12-6-11(15)8-3-4-9(13)10(14)5-8;/h3-5,7,12-14H,6H2,1-2H3;1H |
| SMIL | Cl.O=C(C1=CC=C(O)C(O)=C1)CNC(C)C |
| IUPAC navn | 1-(3,4-dihydroxyphenyl)-2-(propan-2-ylamino)ethanone;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 245.7 |
| Formel vægt | 245.0819 |